Learn More
Tenak™ Grid Dividers
Codice prodotto. 15250454 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
10 x 10 celle con diam. est. <12,25 mm Fiale
10 x 10 celle con diam. est. <12 mm Fiale
10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm
12 x 12 celle con fiale di diam. est. <10,25 mm
5 x 5 celle con diam. est. <25,25 mm Fiale
6 x 6 celle con diam. est. <20 mm Fiale
6 x 6 celle con diam. est. <21 mm Fiale, per scatole da 50 mm
6 x 6 celle con fiale di diam. est. <20 mm
7 x 7 celle con diam. est. <17 mm Fiale
8 x 8 celle con diam. est. <15 mm Fiale
8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15,50 mm
8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15 mm
9 Vials (Less than 13.75 mm O.D.)
9 x 9 celle con diam. est. <13 mm Fiale
9 x 9 celle con fiale di diam. est. <13,75 mm
Altezza (sistema metrico):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 36
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Altezza (sistema metrico) unitSize
15250454 9 x 9 celle con fiale di diam. est. <13,75 mm 40 mm pezzi 36
15200634 12 x 12 celle con fiale di diam. est. <10,25 mm 40 mm pezzi 36
15290454 10 x 10 celle con diam. est. <12 mm Fiale 30 mm pezzi 36
15280454 9 x 9 celle con diam. est. <13 mm Fiale 30 mm pezzi 36
11501785 10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm 40 mm pezzi 36
15260454 7 x 7 celle con diam. est. <17 mm Fiale 30 mm pezzi 36
11501695 10 x 10 celle con diam. est. <12 mm Fiale 40 mm pezzi 36
15270454 8 x 8 celle con diam. est. <15 mm Fiale 30 mm pezzi 36
11501795 8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15,50 mm 65 mm pezzi 36
15200464 10 x 10 celle con diam. est. <12,25 mm Fiale 30 mm pezzi 36
11521775 9 Vials (Less than 13.75 mm O.D.) 30 mm pezzi 36
15280614 10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm 22 mm pezzi 36
15240544 6 x 6 celle con diam. est. <20 mm Fiale 30 mm pezzi 36
11581785 10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm 65 mm pezzi 36
11591695 6 x 6 celle con diam. est. <20 mm Fiale 65 mm pezzi 36
15210534 8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15 mm 22 mm pezzi 36
15210554 6 x 6 celle con fiale di diam. est. <20 mm 40 mm pezzi 36
15260624 6 x 6 celle con diam. est. <21 mm Fiale, per scatole da 50 mm 30 mm pezzi 36
15260634 5 x 5 celle con diam. est. <25,25 mm Fiale 65 mm pezzi 36
15290614 9 x 9 celle con fiale di diam. est. <13,75 mm 22 mm pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 15250454 Fornitore Tenak™ N. del fornitore TE22704
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Organize and retrieve samples stored in Cryoboxes into which Tenak™ Grid Dividers have been inserted. Boxes and grids hold tissue in a variety of sample storage tube sizes and diameters.
  • Ultra-low temperature-resistant cardboard
  • Water-repellent finish
  • Temperature resistance to -80°C
Specifica
Tipo Divisori a griglia
Da utilizzare con (applicazione) Per scatole da 75 mm
Capacità 9 x 9 celle con fiale di diam. est. <13,75 mm
Quantità Confezione da 36
Altezza (sistema metrico) 40 mm