Learn More
Tenak™ Grid Dividers
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10 x 10 celle con diam. est. <12,25 mm Fiale
10 x 10 celle con diam. est. <12 mm Fiale
10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm
12 x 12 celle con fiale di diam. est. <10,25 mm
5 x 5 celle con diam. est. <25,25 mm Fiale
6 x 6 celle con diam. est. <20 mm Fiale
6 x 6 celle con diam. est. <21 mm Fiale, per scatole da 50 mm
6 x 6 celle con fiale di diam. est. <20 mm
7 x 7 celle con diam. est. <17 mm Fiale
8 x 8 celle con diam. est. <15 mm Fiale
8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15,50 mm
8 x 8 celle con fiale di diam. est. <15 mm
9 Vials (Less than 13.75 mm O.D.)
9 x 9 celle con diam. est. <13 mm Fiale
9 x 9 celle con fiale di diam. est. <13,75 mm
Altezza (sistema metrico):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Descrizione
- Ultra-low temperature-resistant cardboard
- Water-repellent finish
- Temperature resistance to -80°C
Specifica
Specifica
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Divisori a griglia |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per scatole da 32 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 32 mm Boxes |
| Capacità | 10 x 10 celle con fiale di diam. est. <12,25 mm |
| Quantità | Confezione da 36 |
| Altezza (sistema metrico) | 22 mm |