Learn More
Griess Reagent
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Griess Reagent |
| Colore | Colorless to Pink |
| Numero MDL | MFCD00240366 |
| Densità | 1.0300g/mL |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Adeguatezza | Passes (for determination of nitrite in biological media) |
| Quantità | 50 mL |
| Forma fisica | Soluzione |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Griess Reagent
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.