Learn More
Hirschmann™ Griffin Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Translucent
- Blue imprinted graduation
- Polypropylene
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Descrizione | Beaker |
| Diametro (sistema metrico) base | 68 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Intervallo di graduazione | 50 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | DIN 12331/ISO 7056 |