Learn More
Vitlab™ Becher di Griffin
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
150 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Crystal clear transparent graduated beakers
- For autoclaving, models with raised graduations are recommended
- To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Specifica
| Colore | Cristallino |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 47 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PMP |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Quantità | Confezione da 6 |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Sì |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 7056 |
| Vedi altri risultati |