Learn More
Vitlab™ Becher di Griffin
Codice prodotto. 15792086
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
150 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 15792086
Marca: Vitlab™ 609081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Make your job easier and safer while handling a wide range of liquids with these beakers. VITLAB™ Griffin Beakers feature an easy to read, embossed scale.
  • Crystal clear transparent graduated beakers
  • For autoclaving, models with raised graduations are recommended
  • To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 66 mm
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Quantità Confezione da 12
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056, DIN EN 285
Scale Scala blu in rilievo
Stile Griffin