Learn More
Vitlab™ Becher di Griffin
Codice prodotto. p-8000801
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
150 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 12793399
Marca: Vitlab™ 60703
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Make your job easier and safer while handling a wide range of liquids with these beakers. VITLAB™ Griffin Beakers feature an easy to read, embossed scale.
  • Crystal clear transparent graduated beakers
  • For autoclaving, models with raised graduations are recommended
  • To preserve markings, clean at no higher than 60°C
Specifica
Colore Cristallino
Diametro (sistema metrico) esterno 47 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PMP
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Quantità Confezione da 6
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056
Scale Scala stampata in rosso
Stile Griffin