Learn More
Abnova™ GRIK2 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164302
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16115761
Marca: Abnova™ H00002898P01.10ug
Human GRIK2 full-length ORF ( AAH37954, 1 a.a. - 353 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKIIFPILSNPVFRRTVKLLLCLLWIGYSQGTTHVLRFGGIFEYVESGPMGAEELAFRFAVNTINRNRTLLPNTTLTYDTQKINLYDSFEASKKACDQLSLGVAAIFGPSHSSSANAVQSICNALGVPHIQTRWKHQVSDNKDSFYVSLYPDFSSLSRAILDLVQFFKWKTVTVVYDDSTGLIRLQELIKAPSRYNLRLKIRQLPADTKDAKPLLKEMKRGKEFHVIFDCSHEMAAGILKQALAMGMMTEYYHYIFTTLDLFALDVEPYRYSGVNMTGFRILNTENTQVSSIIEKWSMERLQAPPKPDSGLLDGFMTMEFHSCCPGWSAMARSHLTAASASWVQAILLPQPPE
Specifica
Numero di accesso AAH37954
ID gene (immissione) 2898
Nome glutamate receptor, ionotropic, kainate 2
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene EAA4, GLR6, GLUK6, GLUR6, MGC74427, MRT6
Simbolo del gene GRIK2
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer