Learn More
Microspec™ Grip Seal Bags
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
2 x 9 in.
3 x 7.5 in.
6 x 9 in.
7.5 x 7.5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Cost effective sampling
- Sample storage of large numbers of samples
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Room Temperature |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Grip Seal |
| Colore | Transparent |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 50 μm |
| Descrizione pellicola | Polyethylene |
| Vedi altri risultati |