Learn More
Greiner Bio-One Grip Stopper for Round Bottom Polystyrene Tubes
Codice prodotto. 10204411
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Tube
4 mL Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 10000
pezzi 500
Codice prodotto. 10204411
Marca: Greiner Bio-One 303321
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high-grade polyethylene. Greiner Bio-One Gripper Stopper is used with round bottom polystyrene tubes.
  • Material: High-grade polyethylene
  • Non-sterile
  • Color: Natural
  • For use with round bottom polystyrene tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno Tube: 12 mm
Product Type Screw Cap
Materiale Polyethylene
Colore Natural
Altezza (sistema metrico) Tube: 55 mm
Quantità 20,000/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 mL Tube