Learn More
Greiner Bio-One Grip Stopper for Round Bottom Polystyrene Tubes
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Tube
4 mL Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 10000
pezzi 500
Descrizione
- Material: High-grade polyethylene
- Non-sterile
- Color: Natural
- For use with round bottom polystyrene tubes
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | Tube: 12 mm |
| Product Type | Screw Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | Natural |
| Altezza (sistema metrico) | Tube: 55 mm |
| Quantità | 20,000/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4 mL Tube |