missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human GRO beta (CXCL2) ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | P19875 |
| Intervallo saggio | Lot-specific |
| Assay Sensitivity | Lot-specific |
| Coniugato | HRP |
| Product Type | ELISA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Colorimetric Microplate Reader |
| ID gene (immissione) | 2920 |
| Simbolo del gene | Cxcl2 |
| Contenuto kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Label or Dye | HRP |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto