Learn More
Merck Accessori porta filtri in vetro da 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX1614706
1476.26 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.This item is an accessory part for the Millipore All-Glass Filter Holders Kits and Millipore MilliSolve Kit.Specifica
Clear | |
Conical bottom | |
Borosilicate Glass | |
5 L |