Learn More
Brand™ Manicotti per giunti smerigliati
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Realizzati in PTFE.
- La guarnizione senza grasso non contaminerà il campione.
- Straordinaria resistenza chimica a temperature di esercizio da -200 a 260 °C.
- I manicotti con pareti sottili (spessore 0.05mm) si adattano perfettamente senza l'aggiunta di guarnizioni.
- I giunti si adattano senza bordo sporgente per facilitare l'uso dei morsetti per giunti.
- Ampia gamma di applicazioni, incluso sottovuoto a 0.1 mbar per evaporatori rotanti.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Morsetti per giunti |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Manicotti in vetro smerigliato |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Temperature Range (Metric) | Da –200 a 260 °C |
| Spessore | 0.05 mm |
| N. giunto rastremato standard | NS 29/32 |