Learn More
Novus Biologicals™ GRP 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology |
| Bersaglio | GRP |
| Sinonimo | galectin-related protein, GRP, MGC33751, MGC71953 |
| Simbolo del gene | LGALSL |