Learn More
Novus Biologicals™ GSDMDC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology |
| Bersaglio | GSDMDC1 |
| Sinonimo | DF5L, DFNA5L, FLJ12150, gasdermin D, gasdermin domain containing 1, Gasdermin domain-containing protein 1, gasdermin-D, GSDMD N, GSDMDC1, GSDMD-N |
| Simbolo del gene | GSDMD |