Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 0660
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GSK 0660 |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 418.49 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 418.48 |