Learn More
GSK 4716, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays selectivity over ERRα and the classical estrogen receptors.
Specifica
Materiale o nome chimico | GSK 4716 |
Quantità | 50 mg |
Peso formulazione | 282.34 |
Percent Purity | >99% |