Learn More
Thermo Scientific™ GSK-J4 hydrochloride, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GSK-J4 hydrochloride |
| CAS | 1797983-09-5 |
| Sinonimo | Ethyl 3-((6-(4,5-dihydro-1 H-benzo[d]azepin-3(2 H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-yl)amino)propanoate hydrochloride |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C24 H27 N5 O2. H Cl |
| Peso formulazione | 453.96 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |