missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK189254A, MedChemExpress

Codice prodotto. 16495958
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16495958

Marca: Medchem Express HY14111

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress GSK189254A (GSK189254) is a novel, potent and selective histamine H3 receptor antagonist with pKi values of 9.59-9.90 and 8.51-9.17 for human and rat H3, respectively.

GSK189254A (GSK189254) is a novel, potent and selective histamine H3 receptor antagonist with pKi values of 9.59-9.90 and 8.51-9.17 for human and rat H3, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico GSK189254A
CAS 720690-73-3
Colore off White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H25N3O2
Quantità 10 mg
Sinonimo GSK189254
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (71.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C(C=N1)=CC=C1OC2=CC(CC3)=C(C=C2)CCN3C4CCC4
Molecular Weight (g/mol) 351.44
Peso formulazione 351.44
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato