Learn More
GSK2334470, MedChemExpress
Codice prodotto. 16456278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16456278
Marca: Medchem Express HY14981
MedChemExpress GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
GSK2334470 is a highly specific and potent inhibitor of PDK1 with an IC50 of 10 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK2334470
CAS 1227911-45-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H34N8O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM)
SMILES O=C([C@@H]1CN(C2=NC(NC)=NC(C3=CC4=C(C=C3)C(N)=NN4)=C2)[C@H](C)CC1)NC5CCCCC5
Molecular Weight (g/mol) 462.59
Peso formulazione 462.59
Percent Purity 95.73%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.