Learn More
GSK269962A, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097904
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Codice prodotto. 16469187
Marca: Medchem Express HY15556
MedChemExpress GSK269962A (GSK 269962) is a potent ROCK inhibitor with IC50s of 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively. GSK269962A has anti-inflammatory and vasodilatory activities.
GSK269962A (GSK 269962) is a potent ROCK inhibitor with IC50s of 1.6 and 4 nM for recombinant human ROCK1 and ROCK2 respectively. GSK269962A has anti-inflammatory and vasodilatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK269962A
CAS 850664-21-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H30N8O5
Quantità 5 mg
Sinonimo GSK 269962
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (52.58 mM)
SMILES CCN1C2=CC(OC3=CC=CC(NC(C4=CC=C(OCCN5CCOCC5)C=C4)=O)=C3)=NC=C2N=C1C6=NON=C6N
Molecular Weight (g/mol) 570.6
Peso formulazione 570.6
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.