Learn More
GSK2801, MedChemExpress
Descrizione
GSK2801 is a potent, selective, orally active and cell active acetyl-lysine competitive BAZ2A and BAZ2B bromodomains inhibitor with Kd values of 136 nM and 257 nM, respectively. GSK2801 shows >50-fold selectivity for BAZ2A/B over BRD4.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | GSK2801 |
| CAS | 1619994-68-1 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H21NO4S |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C)C1=CC(C2=C(S(=O)(C)=O)C=CC=C2)=C3N1C=CC(OCCC)=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 371.45 |
| Peso formulazione | 371.45 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only