Learn More
GSK2801, MedChemExpress
Product Code. 16462807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16462807 50 mg 50mg
16459277 5 mg 5mg
16446728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16462807 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15658
 Restricted Item
Spedizione stimata: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress GSK2801 is a potent, selective, orally active and cell active acetyl-lysine competitive BAZ2A and BAZ2B bromodomains inhibitor with Kd values of 136 nM and 257 nM, respectively. GSK2801 shows >50-fold selectivity for BAZ2A/B over BRD4.
GSK2801 is a potent, selective, orally active and cell active acetyl-lysine competitive BAZ2A and BAZ2B bromodomains inhibitor with Kd values of 136 nM and 257 nM, respectively. GSK2801 shows >50-fold selectivity for BAZ2A/B over BRD4.
Spezifikation
Chemical Name or Material GSK2801
CAS 1619994-68-1
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H21NO4S
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C)C1=CC(C2=C(S(=O)(C)=O)C=CC=C2)=C3N1C=CC(OCCC)=C3
Molecular Weight (g/mol) 371.45
Formula Weight 371.45
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.