Learn More
GSK3B Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigene | GSK3B |
|---|---|
| Clone | 4N21 |
| Concentrazione | 500 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30234530
|
Proteintech
82061-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 20.00€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30233595
|
Proteintech
82061-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Risparmia 40.00€ 9% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The GSK3B antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human GSK3B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GSK3B antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IP, ELISA analysis.Specifica
| GSK3B | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 2932 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |
| 4N21 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |