Learn More
GSK503, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16481587
Marca: Medchem Express HY12856
MedChemExpress GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
GSK503 is a potent and specific inhibitor of EZH2 methyltransferase with Kiapp values of 3 to 27 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico GSK503
CAS 1346572-63-1
Colore Light Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H38N6O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 44 mg/mL (83.54 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)N=C2)=CC4=C1C(C)=CN4C(C)C)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O
Molecular Weight (g/mol) 526.67
Peso formulazione 526.67
Percent Purity 99.73%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.