missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK805, MedChemExpress

Codice prodotto. 16475338
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16475338

Marca: Medchem Express HY12776

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress GSK805 is an orally active and CNS penetrant RORγt inhibitor. GSK805 inhibits RORγ and Th17 cells differentiation with pIC50 values of 8.4 and >8.2. GSK805 inhibits the function of Th17 cells. GSK805 can be used for the research of immunity.

GSK805 is an orally active and CNS penetrant RORγt inhibitor. GSK805 inhibits RORγ and Th17 cells differentiation with pIC50 values of 8.4 and >8.2. GSK805 inhibits the function of Th17 cells. GSK805 can be used for the research of immunity.

Specifica

Materiale o nome chimico GSK805
CAS 1426802-50-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H18Cl2F3NO4S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.84 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(Cl)=C(C2=CC=CC=C2OC(F)(F)F)C(Cl)=C1)CC3=CC=C(S(=O)(CC)=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 532.36
Peso formulazione 532.36
Percent Purity 98.26%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato