Learn More
Cytiva GST SpinTrap™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 x 50 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Preserves protein antigenicity and function
- Yields up to 500μg of protein per column
- Bed volume: 50μL
- Binding capacity/column: up to 500μg recombinant glutathione S-transferase (rGST)
- Ligand: glutathione
- Average particle size: 90μm
- Binding capacity/mL chromatography medium: >25mg horse liver GST/mL medium
- Matrix: 4% agarose
- pH working range: 4 to 13
Specifica
Specifica
| Volume letto | 50 mL |
| Capacità di legame | Up to 500 μg recombinant glutathione S-transferase (rGST) |
| Descrizione | GST SpinTrap columns are designed for rapid small-scale purification of GST-tagged proteins directly from clarified or unclarified cell lysates |
| Intervallo di pH | 4 to 13 |
| Support Type | 4% Agarose |
| Content And Storage | 4 to 30°C, PBS and 0,05% Kathon CG/ICP Biocide |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| Quantità | 50 x 50 μL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For simple, small-scale purification of GST-tagged proteins and rapid expression screening by centrifugation |
| Tipo | Spin Column |
| Vedi altri risultati |