Learn More
Abnova™ GSTA1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16115821
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16115821
Marca: Abnova™ H00002938P01.10ug
Human GSTA1 full-length ORF ( AAH53578.1, 1 a.a. - 222 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAEKPKLHYFNARGRMESTRWLLAAAGVEFEEKFIKSAEDLDKLRNDGYLMFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDIKERALIDMYIEGIADLGEMILLLPVCPPEEKDAKLALIKEKIKNRYFPAFEKVLKSHGQDYLVGNKLSRADIHLVELLYYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSPRKPPMDEKSLEEARKIFRF
Specifica
Numero di accesso AAH53578.1
ID gene (immissione) 2938
Nome glutathione S-transferase alpha 1
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene GST2, GSTA1-1, GTH1, MGC131939
Simbolo del gene GSTA1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer