Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate GSTrap™ 4B: 7 x 25 mm
Codice prodotto. 15107956 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 × 1 ml
Dimensione particelle:
45 to 165 μm
90μ m
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
Codice prodotto. 15107956
Marca: Cytiva 29048609
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins. Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ 4B Prepacked Columns: 7 x 25mm are prepacked with Glutathione Sepharose™ 4B
  • Prepacked with Glutathione Sepharose™ 4B media, featuring a glutathione ligand coupled to 4% agarose
  • May be used with syringe, peristaltic pump or ¨A¨KTA design chromatography system
  • Purifies GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-transferases or glutathione-dependent proteins
  • Average particle size: 90μm
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
  • Binding capacity: >25mg horse liver GST/mL
  • pH stability working range: 4 to 13
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 × 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Descrizione GSTrap 4B columns are prepacked Glutathione Sepharose 4B columns for convenient, high capacity one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins.
Portata <4 mL/min.
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH 4 to 13
Support Type 4% Highly Cross-linked Agarose
Content And Storage 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Dimensione particelle 45 to 165 μm
Quantità 1 mL
Da utilizzare con (applicazione) GSTrap 4B columns are used for the purification of GST-tagged proteins from bacterial lysates and other glutathione S-tranferases or glutathione-dependent proteins. Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function.
Tipo Pre-packed Column
Tipo di legante Glutathione
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • GSTrap 4B 1 ml, 1 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.