Learn More
Cytiva Colonne GSTrap™ FF: 7 x 25 mm
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 × 1 ml
5 × 1 ml
Dimensione della confezione:
5mL
pezzi 2
Descrizione
- Mild elution conditions preserve antigenicity and function of proteins extracted
- Prepacked with Glutathione Sepharose™ media
- Average particle size: 90μm
- Bed dimensions: 7 × 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
- Matrix: Highly cross-linked 4% agarose
- Ligand: glutathione and 10-carbon linker arm
- Binding capacity: >10mg/mL
- pH stability working range: 3 to 12
Specifica
Specifica
| Volume letto | 1 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.27 pollici |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Descrizione | GSTrap FF columns are prepacked Glutathione Sepharose Fast Flow columns for fast, convenient, one-step purification of glutathione S-transferase (GST) tagged proteins. |
| Portata | <4 ml/min. |
| Materiale | Polipropilene |
| Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
| Support Type | Agarosio altamente reticolato 4% |
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
| Pressione operativa max | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- GSTrap 1 ml, 5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol