Learn More
GTF3C5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene GTF3C5
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16828533
Vedere i documenti
Proteintech
11447-2-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16818533
Vedere i documenti
Proteintech
11447-2-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoform beta is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.
Specifica
Specifica
GTF3C5
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8R2T8, Q9Y5Q8
362095, 70239, 9328
GTF3C5 Fusion Protein Ag1999
Primary
-20°C
GTF3C5
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GTF3C5, TF3C epsilon, TFIIIC 63 kDa subunit, TFiiiC2 63, TFIIIC63, TFIIICepsilon
Gtf3c5
IgG
Antigen Affinity Chromatography