Learn More
Guaiacol, 99.54%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11423772 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 11423772
Marca: MP Biomedicals 0215727783
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 90-05-1
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.139
InChI Key LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC Name 2-methoxyphenol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Guaiacol
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.129g/cm3 at 21°C
Intervallo percentuale saggio 0.9954
Quantità 250 g
Peso formulazione 124.1
Forma fisica Crystalline Solid to Liquid
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.