missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guanabenz Acetate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16498366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16498366

Marca: Medchem Express HYB0566

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Guanabenz (Acetate) (BR-750) is an alpha-2 selective adrenergic agonist used as an antihypertensive agent.

Guanabenz (Acetate) (BR-750) is an alpha-2 selective adrenergic agonist used as an antihypertensive agent.

Specifica

Materiale o nome chimico Guanabenz Acetate
Forma fisica Solid
CAS 23256-50-0
Colore Light Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12Cl2N4O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo BR-750 Wy8678 acetate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 51 mg/mL (175.18 mM)
SMILES ClC1=C(/C=N/NC(N)=N)C(Cl)=CC=C1.CC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 291.13
Peso formulazione 291.13
Percent Purity 98.39%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato