Learn More
Guanidine hydrochloride, 98%, with <0.4% anticaking agent (SiO2)
Codice prodotto. 10337180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
25kg
Codice prodotto. 10337180
Marca: Thermo Scientific Acros 120230025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Guanidine hydrochloride, 98%, with <0.4% anticaking agent (SiO2), Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, White to Yellow, Melting Point: 179.0 deg.C to 186.0 deg.C, Molecular Weight: 95.53, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry) | CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH5N3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 95.53
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Hydrochloride
Punto di fusione 179.0°C to 186.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.3400g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NC(=NH)NH2·HCl
Quantità 2.5 kg
Beilstein 03,82
Indice di Merck 15,4597
Gravità specifica 1.34
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Peso formulazione 95.53
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.