Learn More
Guanidine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. p-7021270
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11420024
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13543.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Guanidine hydrochloride, CAS # 50-01-1, is an ionic buffer component used for nucleic acids (DNA and RNA) and protein isolation. | CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized in the synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Guanidine hydrochloride is the hydrochloride salt of guanidine, an acetylcholine releasing agent
  • It is a normal product of protein metabolism and is sometimes used for pyrimidine synthesis
Application
  • Guanidine hydrochloride is a powerful denaturant, useful for taking nucleic acids (DNA and RNA) and proteins out of their native conformation
  • Guanidine hydrochloride acts as a strong organic base at physiological pH
  • It is suitable for use in protein and nucleic acid purification protocols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH6ClN3
Molecular Weight (g/mol) 95.53
Numero MDL MFCD00013026
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine hydrochloride
Punto di fusione 178°C to 185°C
Densità 1.344
Quantità 250 g
Beilstein 3591990
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 144562
Informazioni di solubilità Soluble in water and ethanol.
Peso formulazione 95.53
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine hydrochloride