Learn More
Guanidine Hydrochloride, ≥99.5%, (Crystalline/Ultra Pure), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11432002 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
5kg
Codice prodotto. 11432002
Marca: MP Biomedicals 0210569625
Forms clear, colorless solutions at 6.0 M concentration. O.D. 260 nm of a 6.0 M solution: <0.03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH6ClN3
Molecular Weight (g/mol) 95.53
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Hydrochloride
Intervallo percentuale saggio ≥99.5%
Quantità 25 g
Peso formulazione 95.5
Grado Ultrapure
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanidine Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine Hydrochloride