Learn More
Guanidine Hydrochloride, ∽99%, (Crystalline/Optical Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11463731 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11463731
Marca: MP Biomedicals 0215121025
Produces clear, colorless solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-01-1
Formula molecolare CH6ClN3
Molecular Weight (g/mol) 95.53
InChI Key PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC Name guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Guanidine Hydrochloride
Intervallo percentuale saggio ∽99%
Quantità 25 g
Peso formulazione 95.5
Grado Optical
Forma fisica Crystalline