Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidine thiocyanate, Molecular Biology Grade
Descrizione
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
Solubility
Soluble in water (1420 g/L) at 20°C, and ethanol (5%).
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guanidine thiocyanate |
| Punto di fusione | 118°C to 122°C |
| Colore | White |
| Densità | 1.29 |
| Quantità | 50 g |
| Beilstein | 3563461 |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%). |
| Peso formulazione | 118.16 |
| Grado | Biologia molecolare |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Guanidine thiocyanate, Molecular Biology Grade
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Thiocyanic acid