Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate, 90%, for biochemistry
Codice prodotto. 10732461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
Codice prodotto. 10732461
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226250010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate, 90%, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, CAS Number-56001-37-7 | CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56001-37-7
Formula molecolare C10H14N5Na2O14P3
Molecular Weight (g/mol) 567.14
Numero MDL MFCD03410297
InChI Key FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Sinonimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC Name disodium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolane-3,4-diolate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Absorbance 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Punto di fusione 180°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Spettrofotometria 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Peso formulazione 567.14
Percent Purity 90%
Sostanze correlate 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Grado Biochimica
Forma fisica Crystalline Powder