Learn More
Guanylurea sulfate, 97%
Codice prodotto. 10117470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10117470
Marca: Thermo Scientific Acros 411140250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4 | 302.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-01-5
Formula molecolare C4H12N8O2·H2SO4
Molecular Weight (g/mol) 302.26
Numero MDL MFCD00035565
Specifica
Materiale o nome chimico Guanylurea sulfate
Punto di fusione 190.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [NH2C(NH)NHCONH2]2·H2SO4
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,3104
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 302.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Guanylurea sulfate