Learn More
Checkers Guard Dog™ Low Profile
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Guard Dog™ Low Profile models are the most compact top-loading cable protectors on the market
- These protectors provide a safer crossing for vehicle and pedestrian traffic, while still maintaining a high load-bearing capacity for heavy equipment
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 33.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 84 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 91 cm |
| Colore | Black, Orange |
| Materiale | Polyurethane |
| Tipo | Cable Protector |