Learn More
OHAUS™ Guardian 3000™ Hotplate Stirrer
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Acciaio inossidabile con rivestimento in ceramica
Ceramica
Modello:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Dimensioni (L x P x A):
264.0 x 163.0 x 101.0 mm
264.0 x 163.0 x 110.0 mm
318.0 x 223.0 x 112.0 mm
Diametro (sistema metrico):
102.0 mm
135.0 mm
178.0 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sicurezza leader del settore a prezzi accessibili. Le unità Guardian 3000 offrono sicurezza, riscaldamento controllato e una potente miscelazione per l’uso generico in laboratorio, il tutto a un prezzo competitivo.
- SafetyHeat™ protegge il laboratorio. Un sistema di rilevamento intelligente leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente lo strumento e arrestare il riscaldamento per prevenire il surriscaldamento.
- Progettato per durare. La robusta struttura in metallo ha un design resistente alle fuoriuscite per una lunga durata in laboratorio in condizioni difficili. La piastra in ceramica, liscia e resistente agli agenti chimici, facilita le operazioni di pulizia
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 220/240 V |
| Descrizione | Durable Metal Housing, PET Front Panel, Control Knobs, On/Off Switch for Heater Disconnect, Built in Support Rod Holder, Easy to Clean Ceramic or Ceramic Coated Stainless Steel Tops |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 4.800 kg |
| Requisiti elettrici | 220 V to 240 V, 7 A 50/60 Hz |
| Tipo di unità di controllo | Digitale |
| Modello | E-G31HS07C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 112.0 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 5°C to 40°C, 80% RH, Non-Condensing |
| Vedi altri risultati |