Descrizione
- Un sistema di rilevamento precoce leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente l’elettronica e spegnere il riscaldamento per prevenire la sovratemperatura.
- Un motore potente, un solido magnete e una velocità di rampa controllata via software assicurano una precisione di agitazione da 60 a 1.600 rpm per un accoppiamento magnetico sicuro per applicazioni viscose.
- Il luminoso display LCD è dotato di impostazioni di temperatura e velocità ben visibili ed icone intuitive, tutte progettate per monitorare in modo rapido e semplice le prestazioni da ogni angolo del laboratorio..
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Ceramica |
| Tensione | 230 V |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 2.812 kg |
| Requisiti elettrici | 230 V, 6.0 A, 50/60 Hz |
| Modello | e-G51HS07C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.20 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 122.000 mm |
| Temperatura ambiente | + 5°C – 500°C |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.80 in. |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Vedi altri risultati |