Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Piastra calda
Codice prodotto. 16670452 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
e-G51HS07C
e-G51HS10C
e-G51HSRDM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16670452
Marca: OHAUS™ 30500553
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Agitatori con piastra riscaldante affidabili con funzionalità di sicurezza eccezionali per l'uso quotidiano
  • Un sistema di rilevamento precoce leader del settore che utilizza due controlli di sicurezza indipendenti per monitorare costantemente l’elettronica e spegnere il riscaldamento per prevenire la sovratemperatura.
  • Un motore potente, un solido magnete e una velocità di rampa controllata via software assicurano una precisione di agitazione da 60 a 1.600 rpm per un accoppiamento magnetico sicuro per applicazioni viscose.
  • Il luminoso display LCD è dotato di impostazioni di temperatura e velocità ben visibili ed icone intuitive, tutte progettate per monitorare in modo rapido e semplice le prestazioni da ogni angolo del laboratorio..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Peso di spedizione (sistema metrico) 5.443 kg
Requisiti elettrici 230 V, 7 A, 50/60 Hz
Modello e-G51HS10C
Lunghezza (sistema imperiale) 16.30 in.
Altezza (sistema metrico) 122.000 mm
Temperatura ambiente + 5°C – 500°C
Altezza (sistema imperiale) 4.80 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 286.00 mm
Lunghezza (sistema metrico) 415.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.25 in.
Peso (sistema imperiale) 11.500 lb
Peso (sistema metrico) 5.200 kg
Tipo di spina EU