Learn More
Masterflex™ Gum Rubber Tubing
Codice prodotto. p-8004047
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Codice prodotto. 11742793
Marca: Masterflex™ 0644807
Gum Rubber Tubing is for general-purpose liquid and gas applications
  • Very good elasticity and flexibility
  • Good resisstance to abrasion
  • 45 shore A natural rubber construction
  • Light, supple and wear-resisttant with good impermeability
  • Provides good chemical resistance to acids and bases
  • Meets FDA criteria
Specifica
Certificazione/Conformità GMP Compliant
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 9.5 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) General-purpose liquid and gas applications
Min. Operating Temperature (Metric) -26°C
Sterilità Sterili
Colore Ambra
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C