Learn More
Fisherbrand™ Gusto™ / Magfuge™ / Sprout™ Tube Adapters
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2, 0.5 mL
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Tipo | Centrifuge Tube Adapter |
| Tipo di provetta | Microtube |
| Linea di prodotti | Gusto, Magfuge, Sprout Centrifuge Line |
| Materiale | ABS |
| Capacità | 0.2, 0.5 mL |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gusto, Magfuge, and Sprout |
| N. per confezione | 12 Pk. (6 Ea.) |