Learn More
IKA™ H 30 Oil Bath Attachment
Codice prodotto. 10396182 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10396182
Marca: IKA™ 0002829500
Solo null disponibili
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Modello H 30
Forma Hollow Cylindrical Bottom
Tipo Oil Bath Attachment