Learn More
H-Arg-4MβNA, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16470967
Marca: Medchem Express HY112688
MedChemExpress H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
Specifica
Materiale o nome chimico H-Arg-4MβNA
CAS 60285-94-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H23N5O2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 125 mg/mL (379.48 mM)
SMILES COC1=CC(NC([C@@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=CC2=CC=CC=C12
Molecular Weight (g/mol) 329.4
Peso formulazione 329.4
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.