Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Double-Safe™ con rivestimento in PFA: Ad immersione parziale
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Descrizione
Proteggono l'ambiente di lavoro e garantiscono un ambiente sicuro
- Environmentally safe thermometers are PFA safety coated to keep liquid and glass contained in the event of breakage
- Lead-free, yellow back glass and black liquid provides easy readability and fewer reading errors
- Contains non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid
- Manufactured and tested by our USA quality team
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Tracciabilità a standard NIST™. Include una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries. |
| Grado | Precision |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Include | Multilanguage instructions, statement of accuracy |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 350 mm |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 350 mm |
| Materiale | Glass |
| Riempimento termometro | Enviro-Safe™ Liquid |
| Vedi altri risultati |